Przejdź do
RABTYROE
HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
70,60 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
70,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABHRP1AP181PRABHRP2
description
-
description
-
description
0.8 mg/mL, Chemicon®
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
antibody product type
primary antibodies
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)