Przejdź do
S5761
Sodium bicarbonate
powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Sodium hydrogen carbonate, soda bicarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
UNSPSC Code:
12161702
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-633-8
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
Assay:
99.5-100.5%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
water: soluble 100 mg/mL
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
99.5-100.5%
form
powder
quality
300
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
pH
6.8-7.4
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium bicarbonate is broadly used as a physiological buffer in cell culture applications. The pKa for bicarbonate <-> carbonic acid reaction is 6.4 The pKa for bicarbonate <-> carbonate reaction is 10.3. Sodum bicarbonate has two pKas, 6.4 and 10.3. It is broadly used as an physiological buffer in in vitro applications.
Application
Sodium bicarbonate has been used:
  • as a component of bovine embryo culture system during in vitro maturation, fertilization, and culture (IVMFC)
  • as a component of a 1:1 mixture of Dulbecco′s modified Eagle′s medium and Ham′s nutrient mixture F-12 during the culture of bovine microvascular endothelial cells
  • as a component of ITS (insulin transferrin and selenite) medium used during the isolation of dopamine neurons from human embryonic stem cells
  • as a component of medium used for cell culture of human embryonic kidney cells
  • as a component of Beltsville thawing solution used for the dilution of semen
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6014161365513433
description
powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
ACS reagent, ≥99.7%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.5-100.5%
assay
99.7-100.3%, ≥99.7%
assay
-
assay
99.0-100.5%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
puriss.
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bicarbonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the size of his powder?
    1 answer
    1. The particle size of the powder has not been measured.
      Helpful?
  2. What is the shelf life after delivery and opening? Is there usually an impact on quality after 2 years? The color of the medium changed and the pH decreased. Does the solubility or function of sodium bicarbonate decrease as it gets older?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 5 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      After opening, various factors may influence the performance of the product. Moisture uptake and cross-contamination are common issues that are dependent on product handling and storage. If the product you are using is experience stability issues before the recommended restest date, this reporting should be investigated by our Technical Service team who can assist you with further troubleshooting and/or investigation. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review