Przejdź do
S7388
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide
Subtilisin substrate
Synonim(y):
N-Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-phenylalanine 4-nitroanilide, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H36N6O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4289896
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
General description
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide is a colorimetric substrate for chymotrypsin, human leukocyte cathepsin G and peptidyl prolyl isomerase.
Application
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide has been used as a substrate to determine chymotrypsin activity.
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide has been used:
  • as a substrate for cathepsin G assay in bone marrow lysates.
  • in proteolytic activity assay of serine protease subtilisin carlsberg (SC).
  • as a substrate for neutrophil elastase, trypsin and chymotrypsin in protease assay.
Biochem/physiol Actions
N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide is a substrate for subtilisin and proteases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2063SML3277G2505
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
protease substrate
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)