Przejdź do
S4760
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
N-Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine 4-nitroanilide, N-Succinyl-tri-L-alanine 4-nitroanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N5O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
257-823-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2928351
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide, elastase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
General description
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide is a chromogenic substrate for chymotrypsin-like serine protease, pancreatic elastase and serine endopeptidase.
Elastase substrate.
Application
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide has been used as a substrate
  • for screening elastase activity in lyophilized earthworm fibrinolytic enzymes
  • for quantifying elastase activity in sheep milk
  • in screening honeybee inhibitors in serine protease inhibition assay
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
573462S7388S1899
description
elastase substrate
description
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
description
-
description
protease substrate
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)