Przejdź do
T4415
Tris-Borate-EDTA buffer
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Synonim(y):
TBE buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
20 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
impurities
DNase and RNase, none detected
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated, water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
TBE running buffer is the most commonly used buffer for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel. TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids.
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
Packaging
The 4L, 10L and 20L sizes are supplied in dispenser with a spigot.
Preparation Note
Prepared with 18 megohm water
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (Product Code T6066) and Molecular Biology Reagents boric acid (Product Code B6768) and EDTA disodium salt (Product Code E5134).
Other Notes
TBE buffer is prone to precipitation over time. Precipitation generally will not adversely affect performance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6400PPB009T7527
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
description
5× Concentrate
description
pH 8.3, pHast Pack, powder
description
BioReagent, Molecular Biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
pHast Pack
product line
BioReagent
form
solution
form
solution
form
powder
form
powder blend
impurities
DNase and RNase, none detected
impurities
DNase and RNase, none detected
impurities
-
impurities
DNase and RNase, none detected
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Borate-EDTA buffer
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?