Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2N(CH2CO2Na)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
assay
≥98% H2SO4 basis (dry, titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6 (Free acid)
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H10N2O5.2Na/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
UFJHJSRPIBTMAS-UHFFFAOYSA-L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?