Przejdź do
A0231
AS 604850
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI3Kγ inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H5F2NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)\C=C3/SC(=O)NC3=O
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4-
InChI key
SRLVNYDXMUGOFI-YWEYNIOJSA-N
Biochem/physiol Actions
AS 604850 is a selective PI3Kγ inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphoinositide Kinases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2517D0444HPA030515
description
≥98% (HPLC), solid
description
10 mg/mL in chloroform, ≥98% (TLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
-
form
film
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)