Przejdź do
A0233
AS605240
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(6-Quinoxalinylmethylene)-2,4-thiazolidinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
2184,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, faint red to orange to dark brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
InChI key
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Application
AS605240 has been used:
  • as a phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor to study its effect on Rab5-positive early endosome (EE) vesicles.
  • as a (PI3K) inhibitor to treat splenocytes for graft-versus-host disease (GVHD) induction.
  • as a class 1A PI3K inhibitor to treat CD4+ T cells.
Biochem/physiol Actions
AS605240 inhibits human recombinant phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) γ, α, β, and δ by competing with adenosine triphosphate (ATP). It plays a role in protecting injury following ischemic stroke. AS605240 also inhibits the activation of astrocytes under the influence of Interleukin-6 (IL-6) and its soluble receptor (sIL-6R). It reduces collagen deposition and prevents lung inflammation. AS605240 also inhibits the increase of tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-1β (IL-1β) expression instigated by bleomycin. It is effective in preventing pulmonary fibrosis by inhibiting the transforming growth factor β1 (TGF-β1) and T lymphocytes infiltration into lungs.
AS605240 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphoinositide Kinases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528106I5771
description
≥98% (HPLC)
description
The PI 3-Kγ Inhibitor, also referenced under CAS 648450-29-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
recombinant, expressed in Sf21 cells, ≥97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
-
color
, faint red to orange to dark brown
color
pink
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)