Przejdź do
A0326
(S)-AMPA
≥97%, AMPA receptor agonist, powder
Synonim(y):
(S)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
≥97%
Form:
powder
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(S)-AMPA, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cc1onc(O)c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
General description
AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) activates excitatory postsynaptic currents (EPSC).
Application
(S)-AMPA has also been used to activate rostromedial tegmental nucleus (RMTg), to study aversive conditioning in relation with cocaine-induced avoidance behaviors in mice.
(S)-AMPA has been used to selectively eliminate the neural cochlear component of adult barn owls by destroying afferent synapses.
Biochem/physiol Actions
Active enantiomer of (RS)-AMPA zwitterion. Potent agonist at the AMPA subclass of ionotropic glutamate receptors.
Potent agonist at the AMPA subclass of ionotropic glutamate receptors; active enantiomer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
774405
description
≥97%
description
99% (titration)
assay
≥97%
assay
99% (titration)
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grm6(24419)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)