Przejdź do
A0466
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥90% (HPLC), powder
Synonim(y):
Ac-DEVD-AFC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
719,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H34F3N5O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
729.61
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32150313
719,10 zł
Cena katalogowa846,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C30H34F3N5O13/c1-12(2)25(38-26(47)17(6-7-21(40)41)36-28(49)18(10-22(42)43)34-13(3)39)29(50)37-19(11-23(44)45)27(48)35-14-4-5-15-16(30(31,32)33)9-24(46)51-20(15)8-14/h4-5,8-9,12,17-19,25H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,34,39)(H,35,48)(H,36,49)(H,37,50)(H,38,47)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)/t17-,18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
GZDRODOYEFEHGG-NUDCOPPTSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
Biochem/physiol Actions
A fluorogenic substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase. The 7-amido-4-trifluoromethylcoumarin derivative has better membrane permeability than the 7-amido-4-methylcoumarin derivative (A1086).
A fluorogenic substrate for caspase 3; has better membrane permeability than the 7-amido-4-methylcoumarin derivative (A1086).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)