Przejdź do
A0550
Ala-Gln
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Alanyl-glutamine, Glutamine-S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32035490
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ala-Gln, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Application
L-Glutamine is an essential supplement for cell culture. The free amino acid L-glutamine is unstable and degrades to pyroglutamate. Alanyl-L-glutamine (Ala-Gln) and Gylcyl-L-glutamine (Gly-Gln) are used in cell culture as alternative delivery forms of stabilized L-glutamine. The primary advantage of using L-alanylglutamine in place of L-glutamine is that it reduces the level of ammonia generated during cell culture.
Biochem/physiol Actions
Alanyl-glutamine is a widely used alternative supplement to L-glutamine in the production of biopharmaceuticals. Alanyl-glutamine also acts as an antioxidant (peroxide) and anti-apoptosis (LPS-induced) factor. Ala-Gln has been used in studies on injury and sepsis, and on the effects of irradiation on leucine and protein metabolism in vivo. Ala-Gln has been utilized to investigate polymorphonuclear leucocyte and myeloperoxidase activity in vitro.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8541FLUH99C8737A1012517
description
≥98% (HPLC)
description
200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solution
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ala-Gln
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)