Przejdź do
A0788
3-Aminobenzamide
≥99% (TLC), PARP inhibitor, powder
Synonim(y):
3-AB, 3-ABA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
307,70 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
501,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
1207,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
307,70 zł
Cena katalogowa362,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Aminobenzamide, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
115-116 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble, H2O: soluble (may require gentle heating)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Application
3-Aminobenzamide has been used as a poly-(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor in various experimental studies.
Biochem/physiol Actions
3-Aminobenzamide enhances cell death, unscheduled DNA synthesis and repair replication by interrupting the rejoining of DNA strand breaks induced by both ionizing radiations and several alkylating agents. It has an ability to inhibit the activity of nuclear enzyme poly (ADP-ribose) synthetase (PARS). 3-Aminobenzamide exhibits protective action against myocardial reperfusion injury and local inflammation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9657F0429M1404
description
≥99% (TLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (TLC), powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, H2O: soluble (may require gentle heating), DMSO: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, acetonitrile: soluble, 0.1 M HCl: soluble, methanol: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating), H2O: insoluble
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)