Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Acetyl-D-leucine,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
WXNXCEHXYPACJF-SSDOTTSWSA-N
Application
N-Acetyl-D-leucine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s).
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-D-leucine is a substrate for D-aminoacylase from Alcaligenes xylosoxydans subsp. xylosoxydans A-6. N-Acetyl-D-leucine is used to help differentiate members of the amidohydrolase enzyme superfamily. It is a preferred substrate of Gox1177 from Gluconobacter oxidans.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?