Przejdź do
A0884
L-Asparagine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Asparagine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
L-asparagine has been used:
  • to identify and quantify free amino acids released upon oxidation of proteins and peptides by hydroxyl radicals
  • to study the effects of amino acids in promoting food consumption in Drosophila melanogaster
  • to study non-enzymatic gluconeogenesis
Biochem/physiol Actions
L-asparagine is an uncharged derivative of aspartate. It possesses a polar side chain and is a non-essential amino acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80905A4159
L-Asparagine phyproof® Reference Substance
PHL80905
L-Asparagine
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
color
white
color
-
color
white
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
agriculture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can this product used in media for bacterilogy
    1 answer
    1. This product is likely suitable for bacteriological applications; however, no quality control testing for this specific use is performed, so suitability cannot be guaranteed. The end user must determine the appropriateness for this application. Here is one study in which the material was used as described: https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44319-025-00447-z
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review