Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
dark red
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, dark red
λmax
552 nm (λmax: )
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description ACS reagent | description A cell-permeable polyanionic, polyaromatic compound used as a powerful inhibitor of cellular processes that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes. | description practical grade, ≥85% (titration), powder |
| color dark red | color dark red | color red | color red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form powder |
| solubility water: soluble 100 mg/mL, dark red | solubility water: soluble 100 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: 35 mg/mL | solubility 1 M NH4OH: 10 mg/mL |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aurintricarboxylic acid ammonium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?