Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

A0914

α2-Antiplasmin from human plasma

lyophilized powder, ≥5 inhibitor U/mg protein

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


form

lyophilized powder

specific activity

≥5 inhibitor U/mg protein

storage temp.

−20°C

Physical form

Lyophilized from 25 mM ammonium bicarbonate

Preparation Note

Purified by a modification of the method of Wiman.

Analysis Note

Protein determined by E1%/280 = 6.7

Other Notes

One unit will reduce the activity of two units of plasmin by 50% at 37°C, pH7.2, using Val-Leu-Lys-p-nitroanilide.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów