Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
4450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Aspartic acid β-(7-amido-4-methylcoumarin), fluorescent amino acid
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C14H14N2O5/c1-7-4-13(18)21-11-5-8(2-3-9(7)11)16-12(17)6-10(15)14(19)20/h2-5,10H,6,15H2,1H3,(H,16,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1
InChI key
ARZPQBJTLVVDNP-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
L-Aspartic acid β-(7-amido-4-methylcoumarin) is used as a fluorogenic substrate for studying the specificity and kinetics of lysosomal glycoasparaginase(s) (aspartylglucosaminidase) and L-asparaginase(s).
L-Aspartic acid-β-7-amido-4-methylcoumarin is sensitive and specific fluorogenic substrate used to assay for lysosomal glycoasparaginase (aspartylglucosaminidase) activity and the diagnosis of aspartylglucosaminuria.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description fluorescent amino acid | description aminopeptidase substrate |
| form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?