Przejdź do
A1085
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Glu-al
≥98% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)24-13(3)21(33)26-16(11-28)10-19(31)32)27-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,30H,9-10H2,1-4H3,(H,24,35)(H,25,29)(H,26,33)(H,27,34)(H,31,32)
InChI key
LPIARALSGDVZEP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)