Przejdź do
A1112
Alginic acid sodium salt from brown algae
low viscosity
Synonim(y):
Algin, Sodium alginate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (brown)
Quality Segment
form
powder
color
white to brown
viscosity
4-12 cP, 1 % in H2O(25 °C)
solubility
water: 10 mg/mL, cloudy to hazy, faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Application
Acid hydrolysates of alginic acid can be used to prepare a-1,4-~-Polyguluronic and B- 1,4-~-Polymannuronic acids
Alginate, a colloidal polyuronic acid structural molecule capable of gelation, is used in the preparation of colloidal biodegradable structures such as gels, biofilms, beads, nanoparticles, and microcapsules suitable for applications that range from gel based separation technologies to drug delivery and cell preservation.
Other Notes
A straight-chain, hydrophilic, colloidal, polyuronic acid composed of guluronic and mannuronic acid residues.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
180947PHR1471W201502
description
low viscosity
description
powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
biological source
algae (brown)
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: 10 mg/mL, cloudy to hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
color
white to brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the carboxylic acid content of this polymer ?
    1 answer
    1. The carboxylic acid content is not determined for this product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the ratio of mannuronic acid to guluronic acid in product A1112, Alginic acid sodium salt?
    1 answer
    1. This product is not tested on a lot by lot basis for MG ratio. However, historical data indicates that this material is 60-70 % Mannuronic acid and 30-40 % Guluronic acid resulting in an M/G ratio of 1.56. The degree of polymerization is 400-600. Molecular weight: approx. 30 000 - 100 000.
      Helpful?
  5. WHAT IS THE PURITY OF THE PRODUCT NO. A1112? Can you provide the NMR spectra of this product?
    1 answer
    1. The purity of this product is not a determined. An NMR of the material has not been performed. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1112#product-documentation
      Helpful?
  6. What is the endotoxin level of this product?
    1 answer
    1. This product is not currently tested for endotoxin. Please see the link below to review the specification sheet and the tests performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/805/253/A1112-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  7. What taxa of brown algae are used for this product?
    1 answer
    1. This product is extracted from a seaweed from Norway. Further taxonomic classification is not determined.
      Helpful?
  8. Does this product create a low or high stiffness gel?
    1 answer
    1. This product is not tested for gelation or gel strength. Alginate forms a gel in the presence of cations. Typically CaCl2 is used to initiate gel formation. Increasing the concentration of calcium will result in a more firm gel. Calcium chloride may be added at a range of 0.1M to 0.5M, with gel strength increasing with the CaCl2 concentration.
      Helpful?
  9. Which is the maximum solubility in water of the alginate?
    1 answer
    1. Per our specifications, we test solubility in water at 10 mg/ml. We do not test the maximum amount that can be dissolved. When used as a gelling agent for plant tissue culture, Alginic acid is prepared at 1.75 – 4.0 % (w/v) in a low calcium buffered medium. At these concentrations, following stirring, the alginate will completely dissolve yielding a clear solution. It can then be filter sterilized or autoclaved. Gelation occurs in the presence of cations - typically CaCl2.
      Helpful?
  10. What is the percentage of guluronic, mannuronic monomers?
    1 answer
    1. The percentage of guluronic and mannuronic monomers are not determined for this product.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  