Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4280,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
recombinant
expressed in goat
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
mol wt
antigen 65 kDa
species reactivity
human
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fractionated antiserum, lyophilized | description IgG fraction of antiserum | description whole antiserum | description - |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source goat | biological source - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| form lyophilized | form - | form liquid | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Albumin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?