Przejdź do
A1153
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder
Synonim(y):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5480,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C284H432N84O79S7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
input
mammalian sample(s)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
General description
Aprotinin from bovine lung is a globular polypeptide monomer with a molecular weight of 6.5 kDa. Commonly used as a non-specific serine protease inhibitor, aprotinin contains an antiparallel β sheet, N-terminal 310 helix and C-terminal and α helix. Aprotinin residues from amino acids 13 - 18 are essential for binding to serine proteases.
Application
Aprotinin is largely used as an inhibitor of trypsin.
Aprotinin from bovine lung has been used:
  • as a protease inhibitor in radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA) for the homogenization of cardiac microvascular endothelial cells (CMECs)(4) and mammary epithelial cells
  • in angiogenesis assay for fibroblast
  • in the proteomic stabilization of saliva supernatant
Biochem/physiol Actions
Aprotinin inhibits proteases like trypsin, plasmin, chymotrypsin and thrombin. It blocks the bradykinin synthesis from kininogen. It is useful for treating blood loss during surgery.
Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor that forms stable complexes with and blocks the active sites of enzyme. This binding is reversible, and most aprotinin-protease complexes will dissociate at extreme pH levels >10 or <3. Structurally, Aprotinin is a monomeric globular protein derived from bovine lung that consists of 58 amino acids, arranged in a single polypeptide chain with three crosslinking disulfide bridges.
Preparation Note
This product is a lyophilized powder with activity of 3-8 TIU/mg of solid powder. Aprotinin is freely soluble in water (>10 mg/mL) and in aqueous buffers of low ionic strengths. Dilute solutions tend to be less stable than concentrated ones, though solution stability also depends on pH. Aprotinin is relatively stable against denaturation - only thermolysin has been found capable of degrading it at 60-80°C. Sterilizaiton of Aprotinin can be achieved through filtration by a 0.2 μm filter.
Other Notes
One Trypsin Inhibitor Unit (TIU) will decrease the activity of two trypsin units by 50%, where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-alpha-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide per minute at pH 7.8 and 25°C. Another commonly used unit is the KIU, with 1 TIU = 1,300 KIU.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A610610820A3428
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
description
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
description
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
crystalline (fine)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
solubility
H2O: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin from bovine lung
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Hi, I need specific information on Aprotinin (Cat. No. A1153). Could you please confirm whether it contains any components/excipients other than aprotinin? If yes, kindly list the excipient name(s) and concentration(s). Thank you.
    1 answer
    1. The product is not formulated with intentionally added excipients or stabilizers. However, as a biologically derived material, trace amounts of source-derived biomolecules or residual salts or other materials may be present as a result of the manufacturing and purification process. These constituents have not been identified, characterized, or quantified. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/295/655/a1153pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. What is the exact TIU/mg for the product? The information gives a range (3-8TIU/mg) but I need the exact value in order to calculate what size I need to order based on my samples.
    1 answer
    1. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Analysis'. Please see the link below to access a specific lot or sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1153#product-documentation
      Helpful?
  3. What type of inhibitor is Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 answer
    1. Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes that block the active site of the enzyme.
      Helpful?
  4. How should I store solutions of Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 answer
    1. Sterile solutions of aprotinin may be stored at 4 °C or as frozen aliquots at -20 °C.
      Helpful?
  5. When using Product A1153, Aprotinin from bovine lung, what is the conversion from KIU to TIU?
    1 answer
    1. According to data from our labs here at Sigma, there are approximately 1300 KIU per 1 TIU.  This, along with other useful information, can be found on the product information sheet available at our website:  A1153 Product Information Sheet
      Helpful?
  6. Is Aprotinin from bovine lung, Product A1153, the same as Trasylol?
    1 answer
    1. Trasylol is the Bayer AG registered trademark name for this material.
      Helpful?
  7. What are typical concentrations of Aprotinin from bovine lung, Product A1153, to use as a protease inhibitor?
    1 answer
    1. Typical concentration of Aprotinin to be used as a protease inhibitor is 1 μM or approximately 6.5 μg/ml.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.