Przejdź do
A1300
L-(+)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
~95%
Synonim(y):
L-AP-5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Other Notes
Inactive enantiomer of 2-amino-5-phosphonopentanoic acid.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)