Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 910,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-518-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
p-Aminohippuric acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Renal tubules secretes para amino hippuric acid/PAH.
Application
p-Aminohippuric acid has been used as infusions to measure plasma flow.
Biochem/physiol Actions
Para-aminohippuric acid (PAH) is used as a marker in nutrition studies to measure the flow of blood in pigs, which inturn helps to determine the portal-drained viscera (PDV) flux of nutrients.
Para-Aminohippuric acid (PAH), OAT-1 specific, is used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - |
| assay ≥99% | assay - |
| storage temp. room temp | storage temp. - |
| mp 199-200 °C (dec.) (lit.) | mp 199-200 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| application(s) cell analysis | application(s) pharmaceutical |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?