Przejdź do
A1487
AG-205
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone, cis-5-({[1-(4-chlorophenyl)-1H-tetraazol-5-yl]sulfanyl}acetyl)-2,8-dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23ClN6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.98
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to brown
solubility
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(C)ccc3N2C(=O)CSc4nnnn4-c5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C22H23ClN6OS/c1-14-3-8-19-17(11-14)18-12-27(2)10-9-20(18)28(19)21(30)13-31-22-24-25-26-29(22)16-6-4-15(23)5-7-16/h3-8,11,18,20H,9-10,12-13H2,1-2H3/t18-,20-/m1/s1
InChI key
GJNBAISSZRNGTM-UYAOXDASSA-N
Application
AG-205 has been used to investigate the neuroprotective effects of norgestrel on stressed photoreceptors. It has also been used to study the effect of blocking progesterone receptor membrane component 1 in 661W cells.
Biochem/physiol Actions
AG-205 is a Pgrmc1 (progesterone receptor membrane component 1) inhibitor.
AG-205 is a Pgrmc1 (progesterone receptor membrane component 1) inhibitor. AG-205 alters the spectroscopic properties of the Pgrmc1-heme complex. AG-205 inhibits cancer cell viability and cancer cell progression. acting preferentially on Pgrmc1-expressing cells.
Pgrmc1 is a cytochrome associated protein. It is found to be upregulated in several cancer types such as breast, lung and gastric cancer. Pgrmc1 regulates the epidermal growth factor signaling.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)