Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-144-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725553
Nazwa produktu
N-Acetyl-D-methionine, ~99%
assay
~99%
form
powder or crystals
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
102.3-103.6 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m1/s1
InChI key
XUYPXLNMDZIRQH-ZCFIWIBFSA-N
Application
N-Acetyl-D-methionine may be used as a substrate to identify, differentiate and characterized N-acylamino acid racemase(s) and N-acyl-D-amino acid amidohydrolase(s).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?