Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.39
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-2-20(10-6-4-3-5-9-17)12-7-8-13-14(11-12)16(22)19-18-15(13)21/h7-8,11H,2-6,9-10,17H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI key
BEADQYOTAORBKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemiluminescence is dramatically increased (up to 15×) in the presence of γ-cyclodextrin, with implications for improved sensitivity of biochemical assays.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?