Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-916-5
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
mp
120-122 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
MVAWJSIDNICKHF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
General description
N-Acetylserotonin (NAS)/normelatonin acts as a precursor of melatonin in the tryptophan metabolic pathway.
Application
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine has been used to treat neuron cells and to analyze its effects on Krüppel-like factor 15 (KLF15) expression.
Biochem/physiol Actions
Immediate precursor of melatonin. It is formed from serotonin and acetyl-CoA in a reaction catalyzed by serotonin N-acetyl transferase, the rate-limiting enzyme in melatonin biosynthesis. This indoleamine is a weak agonist at melatonin receptors, and has moderate effects on G-protein stimulation and inhibition of cAMP accumulation.
N-acetyl-serotonin (NAS/normelatonin) can act as a shelter to neurons due to its protecting ability against oxidative challenges. It can also repress the actions of the transcription factor NF-kappaB. NAS possesses antioxidant and antiaging actions. It has protective action against β-amyloid induced neurotoxicity. It helps to maintain the optimal fluidity of the biological membranes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?