Przejdź do
A1830
Albumin from porcine serum
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
932,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
Porcine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
General description
Albumin from porcine serum (PSA) contains two tryptophan residues and amino Terminal Cu(II)- and Ni(II)-binding (ATCUN) motif with histidine-3 substituted by tyrosine-3 compared to human serum albumin.
Application
Albumin from porcine serum has been used in binding studies with:
  • Oxovanadium(IV)-O2+ complexes using circular dichroism (CD) and electron paramagnetic resonance studies
  • magnetic resonance imaging contrast agents, B229563 and MS-325 anion
  • ovine pregnancy-associated glycoprotein(PAG) radioimmunoassay (RIA) validation assay
Biochem/physiol Actions
Albumin from porcine serum (PSA) possesses foaming property and is an emulsifier. It is classified as an allergen and used in the preparation of molecularly imprinted nanogels for PSA detection on meat.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2764A4327A1653
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, 96-99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
96-99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
human
biological source
human
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from porcine serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)