Przejdź do
A1911
AMPSO sodium salt
Synonim(y):
3-([1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16NO5SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline powder
Quality Segment
color
white
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6659M8767M5914
description
-
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
color
white
color
-
color
-
color
-
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
6.2-7.6
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)