Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 606,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H78N14O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1179.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Substrate for assaying β-secretase activity that corresponds to the "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Substrate for assaying β-secretase activity; "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), solid | description ≥90% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/296/089/259ad19e-25e1-4604-9077-8d4dbea518b6/640/259ad19e-25e1-4604-9077-8d4dbea518b6.jpg)
![MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2 ≥90% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/375/511/f63f11a7-86de-45c4-95a0-7afa616bb265/640/f63f11a7-86de-45c4-95a0-7afa616bb265.jpg)