Przejdź do
A211130
DMT-2′O-Methyl-rA(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
DMT-2′-O-Me-rA(bz) amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-adenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
501,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H54N7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
887.96
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1
InChI key
AZCGOTUYEPXHMJ-PSVHYZMASA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A211140A211100A211150
description
configured for ABI
description
configured for MerMade
description
-
description
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®), configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (redox titration)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)