Przejdź do
A2153
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 040,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
≤6.0% Loss on Drying
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤6.0% Loss on Drying
loss
≤6%
pH
6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride), 7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular, non-glycosylated α-helical plasma protein produced in the bovine liver. It consists of three domains (I, II, and III), each with two sub-domains (A and B), arranged in a heart-shaped structure.
Application
Bovine serum albumin has been used-
  • along with BTS (Beltsville thawing solution), for the extension of sperms during sperm motion analysis
  • as a component of modified Krebs-Ringer buffer (dmKRBT)
  • in gel shift analysis
  • as a blocking agent in immunocytochemistry, immunohistochemistry,(4) immunofluorescence protocol and sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • as a component of phosphate buffer saline (PBS) solution to resuspend cells for analysis during flow cytometry
  • as a protein standard to quantify proteins in tissue samples via Bradford’s method
  • to measure the enzyme activity of 17β HSD enzyme
Biochem/physiol Actions
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Preparation Note
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7906A3912A7888
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥96%
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
microbiological culture: suitable, ELISA: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. I would like to confirm one point regarding the following product: BSA A2153 Does this product contain fatty acids (lipids), or is it fatty-acid free? Thank you for your assistance.
    1 answer
    1. This product is not tested for fatty acids and is not considered fatty acid free. Many BSA products are available that are essentially fatty acid free, such as product A6003.
      Helpful?
  2. As mentioned on the product page, it is suitable for ELISA, so can it be used for detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA? If yes, what percentage will be ideal for the assay, and how will the working concentration be prepared?
    1 answer
    1. The suitability of this product for ELISA has not been tested in-house and is likely based on literature or customer feedback. Therefore, specific recommendations for its use in detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA cannot be provided. It is advised to consult the literature or conduct empirical testing to determine the appropriate usage in this application.
      Helpful?
  3. Does this BSA contain any lipids?
    1 answer
    1. This product is not tested for lipid content. There are several fatty acid-free options, however, there is no lipid-free albumin product available.
      To discuss this further, please contact the Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  4. Is this BSA acetylated?
    1 answer
    1. This product is not acetylated. This product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
      Helpful?
  5. Can this product be used as protein standards in BCA assay?
    1 answer
    1. It can be used as a protein standard.
      Helpful?
  6. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in ELISA?
    1 answer
    1. We have not tested A2153 in quality control for use in ELISA applications. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use in ELISA.
      Helpful?
  7. Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), powder looks tan in color.  Is this OK?
    1 answer
    1. The tan color is within specifications. The color can vary because of factors such as concentration of a solution at the time of lyophilization.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in immunoblotting experiments as a blocking agent?
    1 answer
    1. We have not tested A2153 in quality control for use in immunoblotting applications as a blocking agent. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use as a blocking agent.
      Helpful?
  10. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for cell culture?
    1 answer
    1. We do not test A2153 for cell culture use, or for any specifications such as endotoxin content. Customers will have to exercise their own judgment as to whether they wish to use A2153 in cell culture, or can search the literature for publications that cite this product number.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review