Przejdź do
A2202
ω-Agatoxin TK
~98% (HPLC), powder
Synonim(y):
ω-Aga-TK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C215H337N65O70S10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
5273.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
powder
Assay:
~98% (HPLC)
9870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Biochem/physiol Actions
Toxin found in the venom of the funnel web spider, Agelenopsis aptera. Potent, selective P-type and Q-type calcium-channel blocker, without effect on L-type, N-type, or T-type calcium channels. Used to differentiate the types of calcium channel active during various physiological processes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6719121974EMU066361
description
~98% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC)
description
-
description
targeting mouse Cacna1a
assay
~98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... CACNA1A(12286), Cacna1a(12286)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)