Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
755,00 zł
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥8 units/mg protein
foreign activity
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%, α-mannosidase ≤0.5%
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥8 units/mg protein | description ammonium sulfate suspension, ≥15 units/mg protein (biuret) | description Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid | description Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid |
| specific activity ≥8 units/mg protein | specific activity ≥15 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥600,000 units/g solid | specific activity 50,000-100,000 units/g solid |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity α-mannosidase ≤0.5%, α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1% | foreign activity β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05% | foreign activity - | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?