Przejdź do
A231
Arachidonyl trifluoromethyl ketone
oil, ≥97% (NMR)
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoromethyl-6,9,12,15-heieicosatetraen-2-one, AACOCF3, Arach-CF3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
1861,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150312
1861,50 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
oil
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(25)21(22,23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
PLWROONZUDKYKG-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Application
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) has been used as a anandamide degradation inhibitor to study its effects in primary astrocyte cultures.
Biochem/physiol Actions
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) plays a role in the inhibition of 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) and thromboxane B2 produced by the platelets.
Inhibits anandamide hydrolysis in vitro; inhibits phospholipase A2.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive, air sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18119810931
description
oil, ≥97% (NMR)
description
Precursor for prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane.
description
>95.0% (GC)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥99% (TLC and GC)
assay
>95.0% (GC)
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
oil
form
oil
form
liquid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)