Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C194H295N53O58S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4329.80
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥90% (HPLC), powder | description ≥90% (HPLC), lyophilized powder | description ≥80% (HPLC), lyophilized powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥80% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40 ≥80% (HPLC), lyophilized powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/132/249/f6ab5ff8-bec9-4c18-b8b8-7b6bc8f9d58e/640/f6ab5ff8-bec9-4c18-b8b8-7b6bc8f9d58e.jpg)