Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H11NO2.2ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;;/h4H,3,6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
DJFXABZGZUTACI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl-DL-α-aminobutyrate may be used to study the induction mechanism of concentrative uptake of L-dopa by Langerhan′s cells.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?