Przejdź do
A2408
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine p-toluenesulfonate salt
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Synonim(y):
AdoMet, SAM p-toluenesulfonate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C₁₅H₂₃N₆O₅S · xC7H8O3S
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
Biological source:
synthetic (Organic)
Color:
white to off-white
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
form
powder
composition
p-Toluenesulfonate content, 1.6-4.4 mol/mol
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[H])[C@](N([H])[H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[S@+](C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@@]([C@](O[H])([H])[C@@]1([H])O[H])([H])O[C@]1([H])N2C3=C(N=C2[H])C(N([H])[H])=NC([H])=N3.O=S(C4=C([H])C([H])=C(C([H])([H])[H])C([H])=C4[H])([O-])=O
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI key
VHPOFDUCFKOUHV-XKGORWRGSA-N
General description
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine p-toluenesulfonate salt is used for the treatment of depression, liver cirrhosis, cholestasis and degenerative joint disease.
Application
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine p-toluenesulfonate salt has been used for cell proliferation assay. It has also been used for methylation assay.
Biochem/physiol Actions
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine (SAM) is anti-apoptotic in normal hepatocytes and normal colon epithelial cells but pro-apoptotic in liver human hepatocellular carcinoma (HCC), HepG2 cells and colon cancer cells.
Methyl donor; cofactor for enzyme-catalyzed methylations, including catechol O-methyltransferase (COMT) and DNA methyltransferases (DNMT).
Methyl donor; cofactor for enzyme-catalyzed methylations, including catechol O-methyltransferase (COMT) and DNA methyltransferases (DNMT). Although present in all cells, it is concentrated in liver where 85% of all methylation reactions occur. It is also involved in regulating liver function, growth, and response to injury.
Disclaimer
This material is unstable at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4377A7007A9384
description
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
description
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
description
≥75%
description
crystalline
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
assay
≥75%
assay
≥98.0% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)