Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.73
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](C2)[C@H]1N
Gene Information
human ... NISCH(11188)
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline receptor ligand.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?