Przejdź do
A2556
MonoklonalnaIgG przeciw królikowi(specyficzna dla łańcucha γ)-fosfataza alkaliczna
clone RG-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
RG-96, monoclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
27
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
RG-96, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rabbit
should not react with
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonalna IgG przeciw królikowi (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów immunizowanej myszy. Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest powszechnie występującym przeciwciałem w surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Jest glikoproteiną i pomaga głównie w obronie immunologicznej. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Królicze IgG dzieli się dalej na pięć klas - IgM, IgG, IgA, IgD i IgE.
The product recognizes an epitope located on the γ (heavy)-chain of rabbit IgG. In immunoblotting, the antibody recognizes both native and denatured forms of rabbit IgG. In ELISA, the antibody is specific for rabbit IgG, and shows no cross-reactivity with rabbit IgA and IgM or human IgG, IgA, and IgM. No cross reaction is observed with IgG from the following species: bovine, cat, chicken, dog, goat, guinea pig, horse, pig, rat, or sheep.
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-Rabbit IgG (specyficzne dla łańcucha γ) przeciwko fosfatazie alkalicznej wytwarzane u myszy zostało użyte w teście immunoenzymatycznym (ELISA) i immunoblottingu.
Biochem/physiol Actions
Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Physical form
Roztwór w 0,05 M buforze Tris, pH 8,0, zawierający 1 mM MgCl2, 1% albuminy surowicy bydlęcej, 50% glicerolu i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1047A3187A9544
description
clone RG-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
-
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000, western blot: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:55,000, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)