Przejdź do
A2795
N-Acetyl-D-galactosamine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-GalNAc, N-Acetylchondrosamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-321-9
Beilstein/REAXYS Number:
2331340
MDL number:
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
160 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
General description
N-Acetyl-D-galactosamine (GalNAc), an amino sugar, is a component of many O-linked and N-linked glycan structures. As uridine diphosphate (UDP)-GalNAc, GalNAc is the initial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylations.
Application
N-Acetyl-D-galactosamine has been used:
  • as a Dolichos biflorus agglutinin (DBA) haptenic sugar in lectin bead binding assay
  • to assess the specificity of lectin binding using lectin blot inhibition
  • in immunohistochemistry to pre-adsorb Wisteria floribunda lectin
N-Acetyl-D-galactosamine (GalNAc), an aminosugar, is a component of many O-linked and N-linked glycan structures. As UDP-GalNAc, GalNAc is the intial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylations.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4394
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?