Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
960 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
5 x 960 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
1-100 μL
volume
1—100 μL
compatibility
for use with
- Biohit Electronic 10-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Corning 4962 10-100 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl/50-1000 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Hamilton/SoftGrip Precision 100 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- MLA Digital Pipette 10-50 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100 μl
- Rainin EDP Plus 10-100 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100 μl
- Rainin Pipetman 10-100 μl
- Transferpette 5-50 μl
- Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile | description ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile | description ART XLG, volume range 5-200 μL, sterile | description ART 200, volume range 1-200 μL, sterile |
| feature barrier, RNase free, DNase free | feature RNase free, DNase free, barrier | feature barrier | feature barrier |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2065E | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2155P | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2160G | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2069 |
| volume 1—100 μL | volume 0.5—20 μL | volume 5—200 μL | volume 1—200 μL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material colorless | material colorless | material colorless tip | material colorless |
| packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 3072 ea (4 packs of 768), pkg of 768 tips (racked) | packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?