Przejdź do
A2986
Amylase, Maltogenic from Bacillus sp.
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Novamyl 1000BG, Glucan 1,4-α-maltohydrolase, Maltogenic Amylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
711,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Biological source:
Bacillus sp.
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus sp.
Quality Segment
form
solid
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
Maltogenic amylases (MAse) are commonly used in the starch industry. They are used to hydrolyze starch, pullulan and cyclodextrin and to make novel carbohydrates .
Biochem/physiol Actions
Maltogenic amylase is in the amylolytic enzyme subfamily, which also consists of cyclomaltodextrinase, neopullulanase, and Thermoactinomyces vulgaris amylase II. These enzymes transfer the hydrolyzed sugar moiety to another sugar molecule. They have an (α/β)8 barrel and C domain as well as a 124-residue N domain, which is involved in homodimer formation .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1006910070A6814
description
-
description
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
description
powder, yellow-brown, ~50 U/mg
description
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
biological source
Bacillus sp.
biological source
Bacillus sp.
biological source
-
biological source
Bacillus sp.
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)