Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
WSCUHXPGYUMQEX-KCZNZURUSA-N
Biochem/physiol Actions
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione is a naturally occurring steroid that is primarily, if not strictly, produced in adrenal tissue. In diseases such as Cushing′s syndrome, adrenal-originated hyperandrogenism, and congenital adrenal hyperplasia, plasma 11β levels are very high. Plasma 11β concentration is very low in congenital 11-hydroxylase deficiency and adrenal insufficiency.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?