Przejdź do
A3109
A-803467
≥98% (HPLC), Nav1.8 sodium channel blocker, powder
Synonim(y):
5-4(-Chlorophenyl)-N-(3,5-dimethoxyphenyl)furan-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
A-803467, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccc(o2)-c3ccc(Cl)cc3)cc(OC)c1
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
General description
A-803467 inhibits spontaneous and evoked action potentials in sensory neurons. It exhibits antinociceptive effects. A-803467 decreases the firing in spinal dorsal horn neurons in vivo.
The small molecule A-803467 is a potent and selective Nav1.8 sodium channel blocker. Nav1.8 is a tetrodotoxin-resistant (TTX-R) sodium channel that contributes to pain sensation by transmitting pain stimuli in peripheral sensory neurons; blockage of this channel by A-803467 reduces pain with varying effectiveness in a number of different models. A-803467 has been used to further understand the role of Nav1.8 in transmitting pain stimuli and also can be used as an analgesic.
Biochem/physiol Actions
A-803467 blocks Nav1.8 in both half-maximal inactive and resting states with an IC50 of 8 nM and IC50 of 79 nM, respectively. A-803467 is over 100-fold more selective vs. human Nav1.2, 1.3, 1.5 and 1.7.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A-803467
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)