Przejdź do
A3131
D-(−)-Arabinose
≥98% (GC)
Synonim(y):
Aldehydo-D-arabinose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-708-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723079
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -105 to -103 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Application
D-(−)-Arabinose is a D-ribose analogue present in sugar polymers such as the arabinogalatans of mycobacterial cell walls and plant tissues. D-Arabinose is a substrate used to identify, differentiate and characterize arabinose isomerase(s) that have commercial value in the production of tagatose, a low calorie sweetener.
Biochem/physiol Actions
D-Arabinose is a reducing sugar. It is a pentose analog of D-ribose that is a constituent of mycobacterial cell wall arabinogalactans. It is also a substrate for D-erythroascorbic acid synthesis in yeast.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR210010850
description
≥98% (GC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99.0%, suitable for microbiology
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Arabinose
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?