Przejdź do
A3133
Nα-Acetyl-L-arginine
≥98% (TLC), suitable for deacetylase assays
Synonim(y):
N2-acetyl-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
205-846-6
MDL number:
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-Acetyl-L-arginine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
deacetylase assay: suitable
color
colorless to white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)=N
InChI
1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH97A17958FLUH9AD3CCC2
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
technique(s)
deacetylase assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)