Przejdź do
A3227
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), lyophilized powder, PAR4 agonist
Synonim(y):
AYPGKF-NH2, PAR4-AP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H48N8O7 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
680.79 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C34H48N8O7.C2HF3O2/c1-21(36)31(46)41-27(19-23-12-14-24(43)15-13-23)34(49)42-17-7-11-28(42)33(48)38-20-29(44)39-25(10-5-6-16-35)32(47)40-26(30(37)45)18-22-8-3-2-4-9-22;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8-9,12-15,21,25-28,43H,5-7,10-11,16-20,35-36H2,1H3,(H2,37,45)(H,38,48)(H,39,44)(H,40,47)(H,41,46);(H,6,7)/t21-,25-,26-,27-,28-;/m0./s1
InChI key
BGPJLFVICWHITH-HKJXYENISA-N
General description
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 (AYPGKF- NH2) is a selective, specific proteinase-activated receptor 4 (PAR4) agonist peptide. PAR4 is a G-protein-coupled receptor that is expressed on the surface of human platelets and is involved in the thrombin signaling pathway. Cleavage of PAR4 by the protease thrombin stimulates the receptor and results in signaling of platelet aggregation.
Application
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione has been used in platelet aggregation.
AYPGKF- NH2 may be used for probing PAR4 signaling in culture systems and in platelets.
Biochem/physiol Actions
AYPGK is a ligand for the PAR4 receptor; binding results in activation of PAR4. AYPGK stimulates platelet aggregation in vitro (EC50 =15 μM) via PAR4. In human platelets treated with the PAR4 agonist, AYPGKF stimulates the production of thromboxane, a potent agent for platelet-aggregation. Additionally, AYPGKF mediates the thrombin-induced release of endostatin from rat platelets.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503527MABS1299
description
≥98% (HPLC), lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
description
clone 14H6, from mouse
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)