Przejdź do
A3230
AR-A014418
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-(4-Methoxybenzyl)-N′-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
935,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
2048,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
InChI key
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
General description
AR-A014418 may have chronic pain-relieving properties. In mice having neuropathic pain, this molecule has been shown to have antihyperalgesic effects. AR-A014418 may modulate proinflammatory cytokines and the catecholaminergic and serotonergic pathways. It has also been studied that AR-A014418 inhibits growth of pancreatic cancer cells.
Application
AR-A014418 has been used as an inhibitor of glycogen synthase kinase 3 (GSK3).
Biochem/physiol Actions
AR-A014418 is a glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor.
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) is a serine/threonine kinase that has been implicated in pathological conditions such as diabetes and Alzheimer′s disease. GSK3 inhibitor, AR-A014418, inhibits GSK3 (IC50 = 104 nM), in an ATP-competitive manner (Ki = 38 nM). AR-A014418 does not significantly inhibit cdk2 or cdk5 (IC50 > 100 μM) or 26 other kinases, demonstrating high specificity for GSK3.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361549361565FLUH9C34174B
description
≥98% (HPLC), solid
description
The GSK-3β Inhibitor VIII, also referenced under CAS 487021-52-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The GSK3β Inhibitor XIX, IM-12 controls the biological activity of GSK3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
-
color
off-white to tan
color
yellow
color
orange-yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)