Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H52O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.84
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-451-4
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)C([C@@H](O)CC2(C)C)=O)C(C)(C)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
InChI key
MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Biochem/physiol Actions
Astaxanthin is a potent carotenoid antioxidant found in marine algae, red yeast and many other plant and animal sources. Animal studies indicate that it reduces blood glucose and ameliorates several parameters of the diabetic metabolic syndrome. It improves blood flow and vascular tone in models of hypertension. In vitro studies indicate that it upregulates connexin 43 and thus, may be chemopreventive against cancer.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?